4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS22439G25EA
0
CHF
ACTIAS22439G25
ACTIAS22439G100
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃F₄N MW: 189,11 g/mol Siedepunkt: 193…195 °C (1013 hPa) Melting Pt: 67…68 °C |
MDL Number:
MFCD00061284 CAS-Nummer: 67515-59-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |