3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
3-Chloro-5-cyanobenzotrifluoride
ACTIAS35047G5EA
0
CHF
ACTIAS35047G5
ACTIAS35047G10
ACTIAS35047G1
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula:
C₈H₃ClF₃N |
MDL Number:
MFCD04115854 CAS Number: 693245-52-2 UN: 3276 ADR: 6.1,III |