3-Acetylbenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 3-AcetylbenzenecarbonitrileMethyl m-cyanophenyl ketone3'-Cyanoacetophenone
ACTIAS20564G25EA 0 CHF
ACTIAS20564G25 ACTIAS20564G5
3-Acetylbenzonitrile
3-Acetylbenzonitrile
Formula: C₉H₇NO
MW: 145.16 g/mol
Boiling Pt: 120 °C (5 mmHg)
Melting Pt: 98…100 °C
MDL Number: MFCD00001806
CAS Number: 6136-68-1
EINECS: 228-110-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III