4-Bromo-2,5-dimethoxytoluene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35803G1EA
0
CHF
ACTIAS35803G1
ACTIAS35803G10
ACTIAS35803G5
4-Bromo-2,5-dimethoxytoluene
4-Bromo-2,5-dimethoxytoluene
Formula:
C₉H₁₁BrO₂ |
CAS Number:
13321-74-9 |