Dextran, M.W. ~ 250,000
Lieferant: Thermo Scientific
J60200.09EA
66.4
CHF
J60200.09
J60200.18
J60200.36
J60200.22
Dextran, M.W. ~ 250,000
Dextran
Formel:
(C₆H₁₀O₅)n Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00130935 CAS-Nummer: 9004-54-0 EINECS: 232-677-5 |