3-Thiophenecarbonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
Thiophene-3-carbonitrile
, 3-Thienyl cyanide
, 3-Cyanothiophene
ACTIAS34461G100EA
0
CHF
ACTIAS34461G100
ACTIAS34461G10
3-Thiophenecarbonitrile
3-Thiophenecarbonitrile
Formula:
C₅H₃NS MW: 109.15 g/mol Boiling Pt: 82 °C (1013 hPa) Density: 1.1956 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00151852 CAS Number: 1641-09-4 EINECS: 216-687-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |