3-Pyridinboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
Pyridin-3-boronsäure
, 3-Pyridinylboronsäure
ACTIAS50987G5EA
0
CHF
ACTIAS50987G5
ACTIAS50987G25
3-Pyridinboronsäure
3-Pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₆BNO₂ MW: 122,92 g/mol |
MDL Number:
MFCD00674177 CAS-Nummer: 1692-25-7 |