5-Nitro-o-toluonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 2-Methyl-5-nitrobenzonitrile
ACTIAS21391G100EA 237 CHF
ACTIAS21391G100 ACTIAS21391G25 ACTIAS21391G5
5-Nitro-o-toluonitrile
5-Nitro-o-toluonitrile
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162.15 g/mol
Boiling Pt: 174 °C (18 mmHg)
Melting Pt: 104…106 °C
MDL Number: MFCD00017040
CAS Number: 939-83-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III