2-Fluoro-5-iodobenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35080G5EA
0
CHF
ACTIAS35080G10
ACTIAS35080G5
ACTIAS35080G1
2-Fluoro-5-iodobenzonitrile
2-Fluoro-5-iodobenzonitrile
Formula:
C₇H₃FIN MW: 247.01 g/mol |
MDL Number:
MFCD03094225 CAS Number: 351003-36-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |