3-Amino-4-fluorobenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS32491G1EA 0 CHF
ACTIAS32491G1 ACTIAS32491G5
3-Amino-4-fluorobenzonitrile
3-Amino-4-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₅FN₂
MW: 136.13 g/mol
MDL Number: MFCD07787428
CAS Number: 859855-53-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III