2-Amino-4-methylbenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
2-Cyano-5-methylaniline
ACTIAS32332G1EA
0
CHF
ACTIAS32332G1
ACTIAS32332G10
ACTIAS32332G5
2-Amino-4-methylbenzonitrile
2-Amino-4-methylbenzonitrile
Formula:
C₈H₈N₂ MW: 132.16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00173706 CAS Number: 26830-96-6 EINECS: 248-020-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |