2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS7018G100EA 157 CHF
ACTIAS7018G25 ACTIAS7018G100
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Formula: C₆H₅Cl₂N
MW: 162.02 g/mol
Melting Pt: 37 °C
MDL Number: MFCD00125366
CAS Number: 70258-18-3
UN: 3261
ADR: 8,II