2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS20089G25EA
0
CHF
ACTIAS20089G25
ACTIAS20089G100
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Formula:
C₇H₃FN₂O₂ MW: 166.11 g/mol Melting Pt: 79 °C |
MDL Number:
MFCD00042299 CAS Number: 17417-09-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |