2-Fluoro-4-nitrobenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS36146G1EA 0 CHF
ACTIAS36146G1 ACTIAS36146MG250
2-Fluoro-4-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-4-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃FN₂O₂
CAS Number: 34667-88-4