2-Amino-5-fluorobenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
AS21297G25
AS21297G5
ACTIAS21297G25EA
206
CHF
ACTIAS21297G25
ACTIAS21297G5
2-Amino-5-fluorobenzonitrile
2-Amino-5-fluorobenzonitrile
Formula:
C₇H₅FN₂ MW: 136.13 g/mol |
MDL Number:
MFCD02683869 CAS Number: 61272-77-3 |