2-Amino-3-chlorobenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS40150G5EA
0
CHF
ACTIAS40150G5
2-Amino-3-chlorobenzonitrile
2-Amino-3-chlorobenzonitrile
Formula:
C₇H₅ClN₂ |
MDL Number:
MFCD03425881 CAS Number: 53312-77-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |