1-(4-Nitrophenyl)piperidine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21801G25EA 0 CHF
ACTIAS21801G25 ACTIAS21801G100 ACTIAS21801G5
1-(4-Nitrophenyl)piperidine
1-(4-Nitrophenyl)piperidine
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂
MDL Number: MFCD00023662
CAS Number: 6574-15-8
EINECS: 229-492-7