7-Amino-1H-indazole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21073G5EA 260 CHF
ACTIAS21073G1 ACTIAS21073G5
7-Amino-1H-indazole
7-Amino-1H-indazole
Formula: C₇H₇N₃
MW: 133.15 g/mol
MDL Number: MFCD00022790
CAS Number: 21443-96-9
EINECS: 244-391-8