6-Nitro-1H-indazole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
6-NINA
, 6-Nitroindazole
, 6-Nitro-1H-indazole
ACTIAS10189G5EA
0
CHF
ACTIAS10189G1
ACTIAS10189MG500
ACTIAS10189G5
6-Nitro-1H-indazole
6-Nitro-1H-indazole
Formula:
C₇H₅N₃O₂ MW: 163.14 g/mol Melting Pt: 181 °C |
MDL Number:
MFCD00005695 CAS Number: 7597-18-4 EINECS: 231-500-9 |