6-Aminobenzothiazole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS30619G5EA
0
CHF
ACTIAS30619G5
ACTIAS30619G1
6-Aminobenzothiazole
6-Aminobenzothiazole
Formula:
C₇H₆N₂S MW: 150.2 g/mol |
MDL Number:
MFCD00015461 CAS Number: 533-30-2 EINECS: 208-559-4 |