6-(Trifluormethyl)indol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS37553G5EA
0
CHF
ACTIAS37553G10
ACTIAS37553G5
6-(Trifluormethyl)indol
6-(Trifluoromethyl)indole
Formel:
C₉H₆F₃N MW: 185,15 g/mol Melting Pt: 109…110 °C |
MDL Number:
MFCD00272316 CAS-Nummer: 13544-43-9 |