5-Phenyl-1H-tetrazole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33064G10EA
0
CHF
ACTIAS33064G10
5-Phenyl-1H-tetrazole
5-Phenyl-1H-tetrazole
Formula:
C₇H₆N₄ MW: 146.15 g/mol Boiling Pt: 331 °C (1013 hPa) Melting Pt: 222 °C |
MDL Number:
MFCD00022388 CAS Number: 18039-42-4 EINECS: 241-950-8 |