5-Fluoro-1H-indazole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS50656G5EA 0 CHF
ACTIAS50656G5 ACTIAS50656G1
5-Fluoro-1H-indazole
5-Fluoro-1H-indazole
Formula: C₇H₅FN₂
MW: 136.13 g/mol
MDL Number: MFCD04972877
CAS Number: 348-26-5