5-Bromo-2-chloropyrimidine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS51681G5EA
0
CHF
ACTIAS51681G5
ACTIAS51681G25
5-Bromo-2-chloropyrimidine
5-Bromo-2-chloropyrimidine
Formula:
Câ‚„Hâ‚‚BrClNâ‚‚ MW: 193.43 g/mol |
MDL Number:
MFCD00483232 CAS Number: 32779-36-5 |