5-Benzyloxyindole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
5-(Benzyloxy)-1H-indole
, 5-Benzyloxy-1H-indole
ACTIAS50143G5EA
0
CHF
ACTIAS50143G25
ACTIAS50143G5
ACTIAS50143G100
5-Benzyloxyindole
5-Benzyloxyindole
Formula:
C₁₅H₁₃NO MW: 223.27 g/mol Boiling Pt: 165 °C (0,1 mmHg) Melting Pt: 107 °C |
MDL Number:
MFCD00005676 CAS Number: 1215-59-4 EINECS: 214-930-1 |