5-(4-Chlorophenyl)-1H-tetrazole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS23656G25EA
261
CHF
ACTIAS23656G25
5-(4-Chlorophenyl)-1H-tetrazole
5-(4-Chlorophenyl)-1H-tetrazole
Formula:
C₇H₅ClN₄ MW: 180.6 g/mol |
MDL Number:
MFCD00040952 CAS Number: 16687-61-9 |