4-Nitro-1H-indazole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21072G5EA
55
CHF
ACTIAS21072G5
ACTIAS21072G1
4-Nitro-1H-indazole
4-Nitro-1H-indazole
Formula:
C₇H₅N₃O₂ |
MDL Number:
MFCD00022784 CAS Number: 2942-40-7 |