4-Methylthiazole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33460G100EA
0
CHF
ACTIAS33460G10
ACTIAS33460G100
4-Methylthiazole
4-Methylthiazole
Formula:
C₄H₅NS MW: 99.16 g/mol Boiling Pt: 133 °C (1013 hPa) Density: 1,1187 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00005340 CAS Number: 693-95-8 EINECS: 211-764-1 |