4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS40423G1EA
0
CHF
ACTIAS40423G10
ACTIAS40423G1
ACTIAS40423G5
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula:
C₈H₄ClF₃O MW: 208.57 g/mol |
MDL Number:
MFCD00040722 CAS Number: 34328-46-6 EINECS: 251-940-5 |