6-Chloruracil
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 4-Chlor-2,6-dihydroxypyrimidin6-Chlor-2,4(1H,3H)-pyrimidindion4-Chloruracil6-Chlor-2,4-dihydroxypyrimidin
ACTIAS23249G25EA 50 CHF
ACTIAS23249G25 ACTIAS23249G100
6-Chloruracil
6-Chloruracil
Formel: C₄H₃ClN₂O₂
MW: 146,53 g/mol
MDL Number: MFCD00014595
CAS-Nummer: 4270-27-3
EINECS: 224-258-0