4-Amino-1H-indazole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS1820G1EA
0
CHF
ACTIAS1820G1
ACTIAS1820G5
4-Amino-1H-indazole
4-Amino-1H-indazole
Formula:
C₇H₇N₃ |
MDL Number:
MFCD03305710 CAS Number: 41748-71-4 |