4-Amino-6-chloropyrimidine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS50763G5EA 0 CHF
ACTIAS50763G5 ACTIAS50763G1 ACTIAS50763G100
4-Amino-6-chloropyrimidine
4-Amino-6-chloropyrimidine
Formula: C₄H₄ClN₃
MDL Number: MFCD00053576
CAS Number: 5305-59-9