4,6-Dimethylpyrimidine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS32272G1EA
0
CHF
ACTIAS32272G1
ACTIAS32272G5
4,6-Dimethylpyrimidine
4,6-Dimethylpyrimidine
Formula:
C₆H₈N₂ MW: 108.14 g/mol Boiling Pt: 154 °C (1013 hPa) Melting Pt: 25 °C Density: 0,98 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00006116 CAS Number: 1558-17-4 EINECS: 216-314-8 |