4,6-Dihydroxypyrimidine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
6-Hydroxy-1H-pyrimidin-4-one
ACTIAS20135G100EA
94
CHF
ACTIAS20135G100
ACTIAS20135G500
4,6-Dihydroxypyrimidine
4,6-Dihydroxypyrimidine
Formula:
C₄H₄N₂O₂ MW: 112.09 g/mol Melting Pt: > 300 °C |
MDL Number:
MFCD00016733 CAS Number: 1193-24-4 EINECS: 214-772-3 |