4,6-Dichloropyrimidine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS50160G100EA
0
CHF
ACTIAS50160G100
4,6-Dichloropyrimidine
4,6-Dichloropyrimidine
Formula:
C₄H₂Cl₂N₂ MW: 148.98 g/mol Boiling Pt: 176 °C (1013 hPa) Melting Pt: 64…66 °C Density: 1.734 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00006109 CAS Number: 1193-21-1 EINECS: 214-770-2 UN: 3261 ADR: 8,III |