4,5-Dimethylthiazole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS24097G100EA
0
CHF
ACTIAS24097G100
4,5-Dimethylthiazole
4,5-Dimethylthiazole
Formula:
C₅H₇NS MW: 113.18 g/mol Boiling Pt: 149…153 °C (1013 hPa) Density: 1,0828 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00005336 CAS Number: 3581-91-7 EINECS: 222-703-3 |