3-Chloro-1H-indazole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
3-Chloro-1H-indazole
, 3-Chloroindazole
ACTIAS31231G5EA
0
CHF
ACTIAS31231G5
ACTIAS31231G1
3-Chloro-1H-indazole
3-Chloro-1H-indazole
Formula:
C₇H₅ClN₂ MW: 152.58 g/mol Boiling Pt: 310 °C (1013 hPa) Melting Pt: 147…148 °C |
CAS Number:
29110-74-5 EINECS: 249-444-9 |