3-Chloroisonicotinonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS30574G5EA 130.16 CHF
ACTIAS30574G5 ACTIAS30574G1
3-Chloroisonicotinonitrile
3-Chloroisonicotinonitrile
Formula: C₆H₃ClN₂
MW: 138.56 g/mol
MDL Number: MFCD05663706
CAS Number: 68325-15-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III