3-Brom-2-pyridincarbonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
3-Brom-2-cyanpyridin
, 3-Brom-2-pyridincarbonsäurenitril
ACTIAS21017G1EA
0
CHF
ACTIAS21017G1
ACTIAS21017G5
ACTIAS21017G25
3-Brom-2-pyridincarbonitril
3-Brom-2-pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₃BrN₂ MW: 183,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD02683288 CAS-Nummer: 55758-02-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |