5-Amino-2-fluoropyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
2-Fluoropyridin-5-amine
, 2-Fluoro-5-pyridylamine
ACTIAS31192G1EA
0
CHF
ACTIAS31192G1
ACTIAS31192G10
ACTIAS31192G5
5-Amino-2-fluoropyridine
5-Amino-2-fluoropyridine
Formula:
Câ‚…Hâ‚…FNâ‚‚ MW: 112.11 g/mol |
MDL Number:
MFCD01632180 CAS Number: 1827-27-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |