5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
2-(Trifluoromethyl)-5-pyridylamine
, 3-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-amine
ACTIAS50419G5EA
0
CHF
ACTIAS50419G5
ACTIAS50419G1
ACTIAS50419G25
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula:
C₆H₅F₃N₂ MW: 162.11 g/mol |
MDL Number:
MFCD01862656 CAS Number: 106877-33-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |