3-Amino-2-methoxypyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS23108G5EA
0
CHF
ACTIAS23108G5
ACTIAS23108G25
3-Amino-2-methoxypyridine
3-Amino-2-methoxypyridine
Formula:
C₆H₈N₂O |
MDL Number:
MFCD00833386 CAS Number: 20265-38-7 |