3,5-Dibromobenzaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS40282G5EA
0
CHF
ACTIAS40282G10
ACTIAS40282G5
3,5-Dibromobenzaldehyde
3,5-Dibromobenzaldehyde
Formula:
C₇H₄Br₂O MW: 263.92 g/mol |
MDL Number:
MFCD00156887 CAS Number: 56990-02-4 |