3-(4-Methoxyphenyl)propionsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
3-(4-Methoxyphenyl)propansäure
ACTIAS20768G100EA
0
CHF
ACTIAS20768G500
ACTIAS20768G100
3-(4-Methoxyphenyl)propionsäure
3-(4-Methoxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180,2 g/mol Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa) Melting Pt: 95…102 °C |
MDL Number:
MFCD00002777 CAS-Nummer: 1929-29-9 EINECS: 217-678-0 |