2-Methyl-5-nitrobenzoxazole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS25456G5EA
225
CHF
ACTIAS25456G5
2-Methyl-5-nitrobenzoxazole
2-Methyl-5-nitrobenzoxazole
Formula:
C₈H₆N₂O₃ MW: 178.15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00466748 CAS Number: 32046-51-8 EINECS: 250-904-6 |