2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS20617G100EA
270
CHF
ACTIAS20617G100
ACTIAS20617G25
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄F₄O MW: 192,11 g/mol |
MDL Number:
MFCD00061311 CAS-Nummer: 146137-78-2 |