2-Chlorothiazole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS50261G5EA 0 CHF
ACTIAS50261G1 ACTIAS50261G5
2-Chlorothiazole
2-Chlorothiazole
Formula: C₃H₂ClNS
MW: 119.57 g/mol
MDL Number: MFCD00210701
CAS Number: 3034-52-4
EINECS: 221-228-9