2-Chlorobenzothiazole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS40222G100EA
0
CHF
ACTIAS40222G100
2-Chlorobenzothiazole
2-Chlorobenzothiazole
Formula:
C₇H₄ClNS MW: 169.63 g/mol Boiling Pt: 141 °C (1013 hPa) Melting Pt: 21…24 °C Density: 1,37 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00005776 CAS Number: 615-20-3 EINECS: 210-415-0 |