2-Chloropyridine-6-carbonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 6-Chloropyridine-2-carbonitrile2-Chloro-6-cyanopyridine
ACTIAS7206G100EA 0 CHF
ACTIAS7206G100 ACTIAS7206G5
2-Chloropyridine-6-carbonitrile
2-Chloropyridine-6-carbonitrile
Formula: C₆H₃ClN₂
MW: 138.56 g/mol
MDL Number: MFCD00274527
CAS Number: 33252-29-8
EINECS: 251-429-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III