6-Chloronicotinonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
2-Chloropyridine-5-carbonitrile
, 6-Chloro-3-pyridinecarbonitrile
, 2-Chloro-5-cyanopyridine
ACTIAS4006G5EA
0
CHF
ACTIAS4006G5
ACTIAS4006G25
ACTIAS4006G100
6-Chloronicotinonitrile
6-Chloronicotinonitrile
Formula:
C₆H₃ClN₂ MW: 138.56 g/mol |
MDL Number:
MFCD00084941 CAS Number: 33252-28-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |